5-Amino-4,6-dichlorpyrimidin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M19100531
MOLEM19100531EA 0 EUR InStock
MOLEM19100531
5-Amino-4,6-dichlorpyrimidin
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formel: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163.99 g/mol
Siedepunkt: 262
Melting Pt: 147
MDL Number: MFCD00006108
CAS-Nummer: 5413-85-4
EINECS: 226-503-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge