3-Hydroxy-4-methoxybenzylalkohol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M20289754
MOLEM20289754EA 0 EUR InStock
MOLEM20289754
3-Hydroxy-4-methoxybenzylalkohol
3-Hydroxy-4-methoxybenzylalkohol
Formel: C₈H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00004644
CAS-Nummer: 4383-06-6
EINECS: 224-489-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge