9-Aminoacridin Hydrochlorid Monohydrat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M20982371
MOLEM20982371EA 0 EUR InStock
MOLEM20982371
9-Aminoacridin Hydrochlorid Monohydrat
9-Aminoacridin Hydrochlorid Monohydrat
Formel: C₁₃H₁₁ClN₂·1H₂O
MDL Number: MFCD00150071
CAS-Nummer: 52417-22-8
EINECS: 205-145-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge