N-Bromsuccinimid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M21258969
MOLEM21258969EA 0 EUR InStock
MOLEM21258969
N-Bromsuccinimid
N-Bromsuccinimid
Formel: C₄H₄BrNO₂
MW: 177.99 g/mol
Siedepunkt: 339
Melting Pt: 174…179 °C
Dichte: 2.098 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005510
CAS-Nummer: 128-08-5
EINECS: 204-877-2
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01423
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge