4-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M23521866
MOLEM23521866EA 0 EUR InStock
MOLEM23521866
4-Brom-2-thiophencarbaldehyd
4-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Formel: C₅H₃BrOS
MDL Number: MFCD00005431
CAS-Nummer: 18791-75-8
EINECS: 242-577-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge