Trimethylamin-N-oxid Dihydrat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M23966397
MOLEM23966397EA 0 EUR InStock
MOLEM23966397
Trimethylamin-N-oxid Dihydrat
Trimethylamin-N-oxid Dihydrat
Formel: C₃H₉NO·2H₂O
MW: 111.14 g/mol (75.11 anhy)
MDL Number: MFCD00149077
CAS-Nummer: 62637-93-8
EINECS: 214-675-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge