2-Phenylanilin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M26380604
MOLEM26380604EA 0 EUR InStock
MOLEM26380604
2-Phenylanilin
2-Phenylanilin
Formel: C₁₂H₁₁N
Siedepunkt: 299 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 42…44 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007701
CAS-Nummer: 90-41-5
EINECS: 201-990-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge