1-Naphthylacetonitril
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M28726321
MOLEM28726321EA 0 EUR InStock
MOLEM28726321
1-Naphthylacetonitril
1-Naphthylacetonitril
Formel: C₁₂H₉N
MW: 167.21 g/mol
MDL Number: MFCD00004041
CAS-Nummer: 132-75-2
EINECS: 205-078-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge