Methyl-p-toluat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M29619711
MOLEM29619711EA 0 EUR InStock
MOLEM29619711
Methyl-p-toluat
Methyl-p-toluat
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: ∼217 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 33…34 °C
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 89 °C
MDL Number: MFCD00008441
CAS-Nummer: 99-75-2
EINECS: 202-784-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge