3,4-Dihydroxybenzaldehyd
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M31371877
MOLEM31371877EA 0 EUR InStock
MOLEM31371877
3,4-Dihydroxybenzaldehyd
3,4-Dihydroxybenzaldehyd
Formel: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Siedepunkt: 295
Melting Pt: 150…155 °C
Dichte: 1.505 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003370
CAS-Nummer: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Index: 12,08079
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge