1-Indanon
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M33070742
MOLEM33070742EA 0 EUR InStock
MOLEM33070742
1-Indanon
1-Indanon
Formel: C₉H₈O
MW: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 243
Melting Pt: 37…40 °C
Dichte: 1.1028 g/cm³ (40 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003785
CAS-Nummer: 83-33-0
EINECS: 201-470-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge