L(+)-Lithiumlactat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M33846384
MOLEM33846384EA 0 EUR InStock
MOLEM33846384
L(+)-Lithiumlactat
L(+)-Lithiumlactat
Formel: C₃H₅LiO₃
MW: 96.01 g/mol
Siedepunkt: 200
Melting Pt: 75
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00065512
CAS-Nummer: 27848-80-2
EINECS: 248-692-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge