5-Nitro-1,10-phenanthrolin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M34816704
MOLEM34816704EA 0 EUR InStock
MOLEM34816704
5-Nitro-1,10-phenanthrolin
5-Nitro-1,10-phenanthroline
Formel: C₁₂H₇N₃O₂
Melting Pt: 203 °C
MDL Number: MFCD00004981
CAS-Nummer: 4199-88-6
EINECS: 224-097-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge