(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexan
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M36339634
MOLEM36339634EA 0 EUR InStock
MOLEM36339634
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexan
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexan
Formel: C₆H₁₄N₂
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 14,8 °C
Dichte: 0,951 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00063747
CAS-Nummer: 1121-22-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge