4-Sulfamoylbenzoesäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M36458848
MOLEM36458848EA 0 EUR InStock
MOLEM36458848
4-Sulfamoylbenzoesäure
4-Sulfamoylbenzoesäure
Formel: C₇H₇NO₄S
MDL Number: MFCD00007938
CAS-Nummer: 138-41-0
EINECS: 205-327-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge