2-Thiophenboronsäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M36681289
MOLEM36681289EA 0 EUR InStock
MOLEM36681289
2-Thiophenboronsäure
2-Thiopheneboronic acid
Formel: C₄H₅BO₂S
Melting Pt: 146…147 °C
MDL Number: MFCD00151850
CAS-Nummer: 6165-68-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge