2-Methylindol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M38151918
MOLEM38151918EA 0 EUR InStock
MOLEM38151918
2-Methylindol
2-Methylindol
Formel: C₉H₉N
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 56…59 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 141 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005616
CAS-Nummer: 95-20-5
EINECS: 202-398-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge