Dikaliumbenzol-1,3-disulfonat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M38413195
MOLEM38413195EA 0 EUR InStock
MOLEM38413195
Dikaliumbenzol-1,3-disulfonat
Dikaliumbenzol-1,3-disulfonat
Formel: C₆H₄K₂O₆S₂
CAS-Nummer: 5710-54-3
EINECS: 227-199-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge