3-Acetylindol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M39696970
MOLEM39696970EA 0 EUR InStock
MOLEM39696970
3-Acetylindol
3-Acetylindol
Formel: C₁₀H₉NO
Siedepunkt: 144…145 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 186…189 °C
MDL Number: MFCD00005626
CAS-Nummer: 703-80-0
EINECS: 211-875-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge