Neomycinsulfat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M43950310
MOLEM43950310EA 0 EUR InStock
MOLEM43950310
Neomycinsulfat
Neomycinsulfat
Formel: C₂₃H₄₆N₆O₁₃·3H₂SO₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150827
CAS-Nummer: 1405-10-3
EINECS: 215-773-1
Merck Index: 12,06542
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge