(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranosid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M44205949
MOLEM44205949EA 0 EUR InStock
MOLEM44205949
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranosid
(4-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranosid
Formel: C₁₂H₁₅NO₈
MW: 301.25 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00063256
CAS-Nummer: 3150-24-1
EINECS: 221-584-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge