Methyl-6-indolcarboxylat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M49212138
MOLEM49212138EA 0 EUR InStock
MOLEM49212138
Methyl-6-indolcarboxylat
Methyl-6-indolcarboxylat
Formel: C₁₀H₉NO₂
MDL Number: MFCD00211063
CAS-Nummer: 50820-65-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge