D(+)-Prolin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M51773021
MOLEM51773021EA 0 EUR InStock
MOLEM51773021
D(+)-Prolin
D(+)-Prolin
Formel: C₅H₉NO₂
Melting Pt: 223 °C
MDL Number: MFCD00064317
CAS-Nummer: 344-25-2
EINECS: 206-452-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge