2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M52180013
MOLEM52180013EA 0 EUR InStock
MOLEM52180013
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
MDL Number: MFCD00084939
CAS-Nummer: 1813-33-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge