6-Brom-2-naphthol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M54071591
MOLEM54071591EA 0 EUR InStock
MOLEM54071591
6-Brom-2-naphthol
6-Brom-2-naphthol
Formel: C₁₀H₇BrO
Siedepunkt: 200…205 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 128 °C
MDL Number: MFCD00004081
CAS-Nummer: 15231-91-1
EINECS: 239-279-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge