Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M57679505
MOLEM57679505EA 0 EUR InStock
MOLEM57679505
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid
Bis(2-chlorethyl)ammoniumchlorid
Formel: C₄H₁₀Cl₃N
MDL Number: MFCD00012515
CAS-Nummer: 821-48-7
EINECS: 212-479-5
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge