3-Brombiphenyl (PBB Nr. 2)
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M58329326
MOLEM58329326EA 0 EUR InStock
MOLEM58329326
3-Brombiphenyl (PBB Nr. 2)
3-Brombiphenyl (PBB Nr. 2)
Formel: C₁₂H₉Br
MW: 233.11 g/mol
Siedepunkt: 299
Melting Pt: 9
Dichte: 1.41 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000082
CAS-Nummer: 2113-57-7
EINECS: 218-304-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge