Tetrahydro-4H-pyran-4-on
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M58812912
MOLEM58812912EA 0 EUR InStock
MOLEM58812912
Tetrahydro-4H-pyran-4-on
Tetrahydro-4H-pyran-4-on
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100.12 g/mol
Siedepunkt: 166
Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006581
CAS-Nummer: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge