Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Nitrilotriessigsäure

Lieferant: MOLEKULA

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M59166281
MOLEM59166281EA 0 EUR InStock
MOLEM59166281
Nitrilotriessigsäure
Nitrilotriessigsäure


Formel: C₆H₉NO₆
MW: 191.14 g/mol
Siedepunkt: 498
Melting Pt: 242
Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004287
CAS-Nummer: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
UN: 2923
ADR: 8 II
Merck Index: 12,06675
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge