2-Chlor-5-methylpyridin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M61274719
MOLEM61274719EA 0 EUR InStock
MOLEM61274719
2-Chlor-5-methylpyridin
2-Chlor-5-methylpyridin
Formel: C₆H₆ClN
Siedepunkt: 97 °C (30 mmHg)
Dichte: 1,169 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00792460
CAS-Nummer: 18368-64-4
EINECS: 418-050-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge