Xanthin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M61668637
MOLEM61668637EA 0 EUR InStock
MOLEM61668637
Xanthin
Xanthin
Formel: C₅H₄N₄O₂
MDL Number: MFCD00078453
CAS-Nummer: 69-89-6
EINECS: 200-718-6
Merck Index: 12,10193
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge