2'-Desoxyadenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (dATP Dinatriumsalz)
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M61986848
MOLEM61986848EA 0 EUR InStock
MOLEM61986848
2'-Desoxyadenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (dATP Dinatriumsalz)
2'-Desoxyadenosin-5'-triphosphat Dinatriumsalz (dATP Dinatriumsalz)
Formel: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₂P₃
MDL Number: MFCD00080335
CAS-Nummer: 74299-50-6
EINECS: 277-809-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge