1,4-Dithioerythrit
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M62236573
MOLEM62236573EA 0 EUR InStock
MOLEM62236573
1,4-Dithioerythrit
1,4-Dithioerythrit
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154.25 g/mol
Siedepunkt: 286
Melting Pt: 82…83 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063750
CAS-Nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge