(Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M64447410
MOLEM64447410EA 0 EUR InStock
MOLEM64447410
(Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol
(Bis(trifluoracetoxy)iod)benzol
Formel: C₁₀H₅F₆IO₄
MW: 430.04 g/mol
MDL Number: MFCD00009672
CAS-Nummer: 2712-78-9
EINECS: 220-308-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge