5-Indanol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M65355411
MOLEM65355411EA 0 EUR InStock
MOLEM65355411
5-Indanol
5-Indanol
Formel: C₉H₁₀O
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 51…53 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003802
CAS-Nummer: 1470-94-6
EINECS: 216-006-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge