di-Natriumtetraborat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M65439963
MOLEM65439963EA 0 EUR InStock
MOLEM65439963
di-Natriumtetraborat
di-Natriumtetraborat
Formel: Na₂B₄O₇
MW: 201.22 g/mol
Siedepunkt: 1575
Melting Pt: 742
Dichte: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081185
CAS-Nummer: 1330-43-4
EINECS: 215-540-4
REACH: 01-2119490790-32
Merck Index: 12,08733
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge