2-Amino-5-chlorbenzophenon
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M65620478
MOLEM65620478EA 0 EUR InStock
MOLEM65620478
2-Amino-5-chlorbenzophenon
2-Amino-5-chlorbenzophenon
Formel: C₁₃H₁₀ClNO
Siedepunkt: 424 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 96…99 °C
MDL Number: MFCD00007839
CAS-Nummer: 719-59-5
EINECS: 211-949-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge