1,2-Dimethylindol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M67366623
MOLEM67366623EA 0 EUR InStock
MOLEM67366623
1,2-Dimethylindol
1,2-Dimethylindol
Formel: C₁₀H₁₁N
MW: 145.2 g/mol
MDL Number: MFCD00005802
CAS-Nummer: 875-79-6
EINECS: 212-877-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge