1-(4-Nitrophenyl)glycerin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M69318582
MOLEM69318582EA 0 EUR InStock
MOLEM69318582
1-(4-Nitrophenyl)glycerin
1-(4-Nitrophenyl)glycerin
Formel: C₉H₁₁NO₅
Melting Pt: 94…97 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00017037
CAS-Nummer: 2207-68-3
EINECS: 218-624-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge