3-Bromphenetol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M70318195
MOLEM70318195EA 0 EUR InStock
MOLEM70318195
3-Bromphenetol
3-Bromphenetol
Formel: C₈H₉BrO
MW: 201.06 g/mol
MDL Number: MFCD00274287
CAS-Nummer: 2655-84-7
EINECS: 220-186-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge