3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-on
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M71149744
MOLEM71149744EA 0 EUR InStock
MOLEM71149744
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-on
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-on
Formel: C₁₁H₁₈O₃
MDL Number: MFCD00006652
CAS-Nummer: 69225-59-8
EINECS: 273-918-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge