Acetylcholiniodid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M71763567
MOLEM71763567EA 0 EUR InStock
MOLEM71763567
Acetylcholiniodid
Acetylcholiniodid
Formel: H₃CC(O)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
Melting Pt: 163…165 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00011815
CAS-Nummer: 2260-50-6
EINECS: 218-862-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge