Drucken
5-Hydroxy-1-tetralon
Lieferant: MOLEKULA
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
M72619434
MOLEM72619434EA 0 EUR
MOLEM72619434
5-Hydroxy-1-tetralon
5-Hydroxy-1-tetralon
Formel: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.19 g/mol
MDL Number: MFCD00001693
CAS-Nummer: 28315-93-7
EINECS: 248-958-0