Decyl-β-D-glucopyranosid
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M72640496
MOLEM72640496EA 0 EUR InStock
MOLEM72640496
Decyl-β-D-glucopyranosid
Decyl-β-D-glucopyranosid
Formel: C₁₆H₃₂O₆
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063297
CAS-Nummer: 58846-77-8
EINECS: 261-469-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge