2,6-Pyridindimethanol
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M74966840
MOLEM74966840EA 0 EUR InStock
MOLEM74966840
2,6-Pyridindimethanol
2,6-Pyridindimethanol
Formel: C₇H₉NO₂
MW: 139.15 g/mol
MDL Number: MFCD00006351
CAS-Nummer: 1195-59-1
EINECS: 214-803-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge