N-Acetylglycin (Ac-Gly-OH)
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M76007738
MOLEM76007738EA 0 EUR InStock
MOLEM76007738
N-Acetylglycin (Ac-Gly-OH)
N-Acetylglycin (Ac-Gly-OH)
Formel: C₄H₇NO₃
MDL Number: MFCD00004275
CAS-Nummer: 543-24-8
EINECS: 208-839-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge