Calciumstearat
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M76775806
MOLEM76775806EA 0 EUR InStock
MOLEM76775806
Calciumstearat
Calciumstearat
Formel: C₃₆H₇₀CaO₄
Melting Pt: 147…149 °C
Dichte: 1,065 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036390
CAS-Nummer: 1592-23-0
EINECS: 216-472-8
Merck Index: 13,01708
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66064c431fc65dcdf98ff2bc1d0227f37de78108&vid=66064c431fc65dcdf98ff2bc1d0227f37de78108&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge