1,6-Dihydroxynaphthalin
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M77000905
MOLEM77000905EA 0 EUR InStock
MOLEM77000905
1,6-Dihydroxynaphthalin
1,6-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 135,5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003981
CAS-Nummer: 575-44-0
EINECS: 209-386-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge