2-Ethoxy-1-naphthoesäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M77059512
MOLEM77059512EA 0 EUR InStock
MOLEM77059512
2-Ethoxy-1-naphthoesäure
2-Ethoxy-1-naphthoesäure
Formel: C₁₃H₁₂O₃
MDL Number: MFCD00004008
CAS-Nummer: 2224-00-2
EINECS: 218-745-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge