trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure
Lieferant: MOLEKULA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M77717564
MOLEM77717564EA 0 EUR InStock
MOLEM77717564
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₈H₁₅NO₂
MW: 157.21 g/mol
MDL Number: MFCD00001466
CAS-Nummer: 1197-18-8
EINECS: 214-818-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge